H9772
5-Hydroxy-L-tryptophan
≥98% (TLC), suitable for HPLC
Sinonimo/i:
L-2-Amino-3-(5-hydroxyindolyl)propionic acid, L-5-HTP
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
5-Hydroxy-L-tryptophan, powder
Saggio
≥98% (TLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
tecniche
HPLC: suitable
Colore
white to faint beige
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O3/c12-9(11(15)16)3-6-5-13-10-2-1-7(14)4-8(6)10/h1-2,4-5,9,13-14H,3,12H2,(H,15,16)/t9-/m0/s1
LDCYZAJDBXYCGN-VIFPVBQESA-N
Informazioni sul gene
human ... HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR1E(3354) , HTR1F(3355) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358) , HTR3A(3359) , HTR3B(9177) , HTR3C(170572) , HTR3D(200909) , HTR3E(285242) , HTR4(3360) , HTR5A(3361) , HTR5B(645694) , HTR6(3362) , HTR7(3363)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- to inject experimental mice for serotonin detection
- as a precursor of 5-hydroxytryptamine and injected in pregnant mice and neonatal rats for vital neutral red staining of lung slices
- as a standard in citrate-acetate buffer for its use in high performance liquid chromatography (HPLC) analysis
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?