Documenti fondamentali
T0299
Sigma-Aldrich
α,β-Trehalose
≥98%
Sinonimo/i:
α-D-Glucopyranosyl β-D-glucopyranoside, Neotrehalose
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Origine biologica
plant
Saggio
≥98%
Stato
crystalline powder
tecniche
HPLC: suitable
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12+/m1/s1
HDTRYLNUVZCQOY-BTLHAWITSA-N
Altre note
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5