T4272
Trehalose 6-phosphate dipotassium salt
~95% (TLC)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
~95% (TLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Impurezze
<10% water (Karl Fischer)
Colore
off-white,
Cationi in tracce
K: 14-17.3%
P: 5.8 - 6.7%
applicazioni
agriculture
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[K].[H][C@@]1(O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)O[C@H]2O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C12H23O14P.K.H/c13-1-3-5(14)7(16)9(18)11(24-3)26-12-10(19)8(17)6(15)4(25-12)2-23-27(20,21)22;;/h3-19H,1-2H2,(H2,20,21,22);;/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
KSPIKJRSOAXHOT-PVXXTIHASA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?