Documenti fondamentali
1673715
USP
Trealosio
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
D-(+)-trealosio, αα-D-glucopiranosil-α-D-glucopiranoside, αα-trealosio
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O11 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
378.33
Beilstein:
5322018
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
trehalose
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12;;/h3-20H,1-2H2;2*1H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Descrizione generale
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea emittente. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusa la SDS e qualsiasi altra scheda informativa, sono state sviluppate e pubblicate sotto l′autorità della Farmacopea emittente.Per ulteriori informazioni e supporto consultare il sito di tale Farmacopea.
Applicazioni
Trealosio standard di riferimento USP utilizzabile per test e saggi di qualità specificati.
Usato anche per preparare la soluzione standard per l′analisi del trealosio mediante cromatografia liquida abbinata a un rivelatore a indice di rifrazione, secondo quanto prescritto dalla relativa monografia della Farmacopea degli Stati Uniti (USP).
Risultati analitici
Questi prodotti sono destinati esclusivamente a prove sperimentali e analisi. Non possono essere somministrati a persone o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di alcun genere.  ​
Altre note
Le vendite potrebbero essere soggette a restrizioni.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Mannitolo United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1375105
Mannitolo
22:0 Trehalose Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
890808P
22:0 Trehalose
Saccarosio EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF
SAFC
1.00892
Saccarosio
L-istidina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1308550
L-istidina
Saccarosio meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
S3929
Saccarosio
Trehalose
United States Pharmacopeia, 40(5), 6091-6091 (2020)
Grant V Bochicchio et al.
Journal of the American College of Surgeons, 220(1), 70-81 (2014-12-03)
This Phase 3, international, randomized, single-blind, controlled trial (FINISH-3) compared the efficacy and safety of Fibrocaps, a ready-to-use, dry-powder fibrin sealant containing human plasma-derived thrombin and fibrinogen, vs gelatin sponge alone for use as a hemostat for surgical bleeding in
Yoshiki Yamaryo-Botte et al.
ACS chemical biology, 10(3), 734-746 (2014-11-27)
Pathogenic species of Mycobacteria and Corynebacteria, including Mycobacterium tuberculosis and Corynebacterium diphtheriae, synthesize complex cell walls that are rich in very long-chain mycolic acids. These fatty acids are synthesized on the inner leaflet of the cell membrane and are subsequently
O Nuchuchua et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 88(3), 919-930 (2014-09-30)
In this study, we evaluated the influence of supercritical carbon dioxide (scCO2) spray drying conditions, in the absence of organic solvent, on the ability to produce dry protein/trehalose formulations at 1:10 and 1:4 (w/w) ratios. When using a 4L drying
Wei He et al.
International journal of pharmaceutics, 484(1-2), 163-171 (2015-03-01)
The present paper attempted to develop temperature-sensitive and core-shell structured gel-nanocarriers (gel-NCs) for paclitaxel (PTX) with 12-hydroxystearic acid (12-HSA) as an organic gelator, which aims at sustaining drug release over time and thus improves the therapeutic effect. The gel-NCs were