SML2702
ST045849
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[(4-Chlorophenyl)imino]tetrahydro-4-oxo-3-(2-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylethyl)-2H-1,3-thiazine-6-carboxylic acid, 3-(2-Adamantanylethyl)-2-[(4-chlorophenyl)azamethylene]-4-oxo-l,3-thiazaperhyd roine-6-carboxylic acid, TT04
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(N/1CCC23C[C@H](C4)C[C@H](C[C@H]4C3)C2)CC(SC1=N/C5=CC=C(C=C5)Cl)C(O)=O
InChI
1S/C23H27ClN2O3S/c24-17-1-3-18(4-2-17)25-22-26(20(27)10-19(30-22)21(28)29)6-5-23-11-14-7-15(12-23)9-16(8-14)13-23/h1-4,14-16,19H,5-13H2,(H,28,29)/b25-22-/t14-,15+,16-,19?,23?
HLPZEZRNGAXCJH-QLAUEMIBSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)