25972-M
2-Deoxy-D-glucose
Non-metabolizable derivative of glucose that can be carried by the glucose carrier in human erythrocytes. An indirect inhibitor of hexokinase. Reported to reduce the incidence of doxorubicin-induced apoptosis.
Sinonimo/i:
2-Deoxy-D-glucose
Descrizione
RTECS - MQ3325000
Merck USA index - 14, 2904
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
off-white to white
Solubilità
water: 5 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O1C(CC(C(C1CO)O)O)O
InChI
1S/C6H12O5/c7-2-4-6(10)3(8)1-5(9)11-4/h3-10H,1-2H2
PMMURAAUARKVCB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3