Documenti fondamentali
SML1926
Sigma-Aldrich
GAT211
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-(2-Nitro-1-phenylethyl)-2-phenyl-1H-indole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H18N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=[N+]([O-])CC(C1=CC=CC=C1)C2=C(C3=CC=CC=C3)NC4=CC=CC=C42
Azioni biochim/fisiol
GAT211 is a positive allosteric modulator (PAM) of cannabinoid CB1 receptor signaling. GAT211 was found to amplify the therapeutic effect of endocannabinoids without the negative side effects of psychoactivity or tolerance. GAT211 caused a CB1-dependent suppression of paclitaxel-induced mechanical and cold allodynia with no sign of tolerance over 19 days of administration.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)