E2503004
Etomidate impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Methyl 1-[(1RS)-1-phenylethyl]-1H-imidazole-5-carboxylate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
etomidate
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[n]2(cncc2C(=O)OC)C(C)c1ccccc1
InChI
1S/C13H14N2O2/c1-10(11-6-4-3-5-7-11)15-9-14-8-12(15)13(16)17-2/h3-10H,1-2H3
FHFZEKYDSVTYLL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)