H7403
Anti-Histamine antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti Histamine Antibody, Histamine Antibody, Histamine Antibody - Anti-Histamine antibody produced in rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
wide range
tecniche
dot blot: 1:14,000 using histamine-BSA.
immunohistochemistry: 1:100 using 4% paraformaldehyde/4% carbodiimide-fixed or 4% paraformaldehyde-fixed sections of rat stomach
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- in immunohistochemistry
- to test immunohistochemical reactions of Pseudophoxinus antalyae digestive system tissues
- in immunocytochemical assays
- in immunofluorescence assays
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2