SML0329
Carcinine dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
β-Alanylhistamine dihydrochloride, 3-Amino-N-[2-(1H-imidazol-4-yl)ethyl]propanamide dihydrochloride, Alistin, Beta-Alanylhistamine dihydrochloride
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: >15 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.Cl.NCCC(=O)NCCc1cnc[nH]1
InChI
1S/C8H14N4O.2ClH/c9-3-1-8(13)11-4-2-7-5-10-6-12-7;;/h5-6H,1-4,9H2,(H,10,12)(H,11,13);2*1H
ZQTUNIWBUQUKAM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
We offers many products related to histamine receptors for your research needs.