N0409
Anti-Nitrotyrosine antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Nitrotyrosine Antibody, Nitrotyrosine Antibody - Anti-Nitrotyrosine antibody produced in rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
wide range
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunohistochemistry (frozen sections): 1:1000 using methacarn-fixed, frozen sections of human Alzheimer′s Disease brain
indirect ELISA: 1:1,000 using nitrated-BSA
indirect immunofluorescence: 1:1,000 using A549 cells metabolically labeled with 3-nitrotyrosine
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using nitrated-BSA
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NOS1(4842)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunohistochemistry
- immunofluorescence immunocytochemistry
- confocal microscopy
- immunofluorescent staining
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?