SML1423
Pranoprofen
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(5H-Chromeno[2,3-b]pyridin-7-yl)propanoic acid, 2-(5H-[1]-Benzopyrano[2,3-b]pyridin-7-yl)propionic acid, a-Methyl-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridine-7-acetic acid
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(C(C)C1=CC2=C(C=C1)OC3=NC=CC=C3C2)=O
InChI
1S/C15H13NO3/c1-9(15(17)18)10-4-5-13-12(7-10)8-11-3-2-6-16-14(11)19-13/h2-7,9H,8H2,1H3,(H,17,18)
TVQZAMVBTVNYLA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1