SML1207
GPBAR-A
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-[[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]methyl]-6-(2-fluorophenyl)-4,5-dihydro-pyrido[3,2-f]-1,4-oxazepin-3(2H)-one
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(CO1)N(CC2=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C2)CC3=C1N=CC=C3C4=C(F)C=CC=C4
InChI
1S/C23H15F7N2O2/c24-19-4-2-1-3-17(19)16-5-6-31-21-18(16)11-32(20(33)12-34-21)10-13-7-14(22(25,26)27)9-15(8-13)23(28,29)30/h1-9H,10-12H2
ZIXNJVGTAXRKAP-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)