SAB5300038
Monoclonal Anti-PBEF1 antibody produced in mouse
clone 1D3A12, ascites fluid
Sinonimo/i:
NAMPT, PBEF, PBEF1, VF, VISFATIN
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1D3A12, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PBEF1(10135)
Immunogeno
Mouse monoclonal antibody raised against PBEF1
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)