Merck
Tutte le immagini(12)
Documenti fondamentali
MAB3299
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-DNA, specifico per singolo filamento, clone F7-26
clone F7-26, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti DNA a singolo filamento, Anticorpo per DNA a singolo filamento
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
F7-26, monoclonal
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Isotipo
IgM
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
L'apoptosi è un meccanismo di morte cellulare programmata regolato geneticamente e biochimicamente che svolge un ruolo importante in una varietà di patologie dell′uomo quali cancro, malattie del sistema immunitario, neurologiche, cardiovascolari e infettive. La ridotta stabilità del DNA apoptotico nei confronti della denaturazione mediante calore è dovuta alla proteolisi delle proteine​legate al DNA che si verifica nel processo apoptotico. A supporto di tale osservazione è stato riportato che cellule non apoptotiche trattate con proteinasi K sono in grado di legare anticorpi monoclonali anti-ssDNA anche prima del trattamento con calore. Inoltre si è osservato che la denaturazione del DNA e la reattività ai Mab viene evitata nel caso di nuclei di cellule apoptotiche ricostituiti con istoni (Frankfurt et al. 1996, 1997). Pertanto la colorazione con tali anticorpi di sospensioni cellulari e sezioni di tessuto preceduta da un trattamento termico che induce la denaturazione del DNA in situ solo nei nuclei apoptotici, rappresenta un metodo specifico e sensibile per la rilevazione delle cellule apoptotiche. CHEMICON MAB3299 rappresenta quindi un marcatore cellulare specifico per il rilevamento dell′apoptosi che è indipendente dalla frammentazione del DNA internucleosomale ed è utile per studiare i diversi stadi apoptotici in diversi tipi cellulari.
Specificità
Reagisce specificamente con il DNA a singolo filamento ed è ideale per il rilevamento delle cellule apoptotiche sia in sospensione che in sezioni di tessuto. Non riconosce Il DNA a doppio filamento MAB3299 rappresenta un marcatore specifico per la morte cellulare per via apoptotica indipendente dalla frammentazione del DNA internucleosomale ed è utile per il rilevamento dei diversi stadi dell′apoptosi in vari tipi cellulari. L'anticorpo reagisce in modo specifico con la desossicitidina e richiede la presenza di ssDNA di almeno 25-30 basi di lunghezza per il legame. È importante sottolineare che, in contrasto con il metodo TUNEL, gli anticorpi monoclonali contro ssDNA rilevano specificamente la morte cellulare per via apoptotica, mentre non rilevano le cellule necrotiche.
Immunogeno
Epitopo: singolo filamento-specifico
Il clone F7-26 è stato generato dall'immunizzazione di topi con DNA a singolo filamento ottenuto da timo di vitello.
Applicazioni
1. Immunoprecipitazione
2. Immunoistochimica: tessuti fissati in formalina, inclusi in paraffina e tessuti in paraformaldeide 4% congelati (richiede uno speciale protocollo di rilevamento). Analisi al FACS (richiede un protocollo speciale),
L′anticorpo anti-DNA clone F7-26, specifico per il DNA a singolo filamento, rileva il livello del DNA. E′ stato descritto in letteratura e validato per l'uso in FC, IC, IH, IH(P)
Stato fisico
Formato: purificata
Immunoglobuline purificate. Liquido, in PBS addizionato con Siero Fetale Bovino (FBS) al 5%, senza conservanti.
Stoccaggio e stabilità
Conservare a -80°C in aliquote non diluite per un massimo di 12 mesi dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Cellule apoptotiche
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Apnea produces excitotoxic hippocampal synapses and neuronal apoptosis.
Simon J Fung,Mingchu Xi,Jianhua Zhang,Sharon Sampogna,Michael H Chase
Experimental neurology null
Increased airway epithelial and T-cell apoptosis in COPD remains despite smoking cessation.
Hodge, S; Hodge, G; Holmes, M; Reynolds, PN
The European Respiratory Journal null
C A Mandarim-De-Lacerda et al.
Pathobiology : journal of immunopathology, molecular and cellular biology, 68(1), 36-42 (2000-06-22)
The myocardial effect on the normalization of arterial blood pressure in animals with hypertension previously induced by nitric oxide synthesis (NOS) inhibition is still unknown. The purpose of this study was to estimate the numerical density of cardiomyocytes that is
Jia Chen et al.
Brain research. Molecular brain research, 134(2), 215-225 (2005-04-20)
The neuroprotective effects of Delta(9)-tetrahydrocannabinol (THC) were examined using an in vitro model in which the AF5 CNS cell line was exposed to toxic levels of N-methyl-d-aspartate (NMDA), an agonist of the NMDA glutamate receptor. NMDA toxicity was reduced by
Alan L Chang et al.
Free radical biology & medicine, 78, 179-189 (2014-12-03)
Oxidative mitochondrial damage is closely linked to inflammation and cell death, but low levels of reactive oxygen and nitrogen species serve as signals that involve mitochondrial repair and resolution of inflammation. More specifically, cytoprotection relies on the elimination of damaged