Documenti fondamentali
MAB3868
Sigma-Aldrich
Anti-DNA Antibody, single stranded
clone TNT-3, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
ssDNA
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TNT-3, monoclonal
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG1, kappa
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Reacts with single stranded DNA (ssDNA). The antibody is useful for staining nucleated cells. The antibody can also be used to identify necrotic regions of tumors and damaged tissues. By immunohistochemistry, stains heterochromatic regions of cell nucleus.
Immunogeno
Human Raji cell nuclei
Applicazioni
Citometria a flusso: 5-10 mg/mL using 2% paraformaldehyde fixed cells.
Immunofluorescenza
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni finali ottimali.
DISTRIBUZIONE DELLA COLORAZIONE:
Stains heterochromatic regions of cell nucleus.
&
Categoria di ricerca
Epitopi tag & uso generale
Detect DNA using this Anti-DNA Antibody, single stranded validated for use in ELISA, FC, IC, IH(P).
Stato fisico
Anticorpo monoclonale purificato di topo (IgG1) in PBS senza conservanti.
Formato: purificato
Stoccaggio e stabilità
Conservare a -20 °C in aliquote non diluite per un massimo di 6 mesi dalla data di ricezione. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Francesco Nannini et al.
mAbs, 13(1), 1864084-1864084 (2021-01-01)
Phage display technology in combination with next-generation sequencing (NGS) currently is a state-of-the-art method for the enrichment and isolation of monoclonal antibodies from diverse libraries. However, the current NGS methods employed for sequencing phage display libraries are limited by the
J L Hornick et al.
Cancer biotherapy & radiopharmaceuticals, 13(4), 255-268 (2000-06-13)
In the last several years, our laboratory has developed a new approach to the radioimmunotherapy of solid tumors, designated Tumor Necrosis Treatment (TNT), that exploits the presence of degenerating and necrotic cells within tumors by utilizing MAbs directed against universal
Christiane B de Araujo et al.
The Journal of eukaryotic microbiology, 66(3), 514-518 (2018-08-05)
Here, we investigated the features of replication in Trypanosoma cruzi epimastigotes based on fork speed progression, which is influenced by distinct features such as DNA polymerase rate, susceptibility to DNA damage and repair, secondary structures, transcription and chromatin state. Although
Yunpeng Feng et al.
The EMBO journal, 35(2), 176-192 (2015-12-02)
During DNA replication, thousands of replication origins are activated across the genome. Chromatin architecture contributes to origin specification and usage, yet it remains unclear which chromatin features impact on DNA replication. Here, we perform a RNAi screen for chromatin regulators
New histone supply regulates replication fork speed and PCNA unloading.
Mejlvang, J; Feng, Y; Alabert, C; Neelsen, KJ; Jasencakova, Z; Zhao, X; Lees, M; Sandelin et al.
The Journal of cell biology null