Documenti fondamentali
MAB1293
Sigma-Aldrich
Anti-DNA Antibody, double stranded, clone AE-2
clone AE-2, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Anticorpo per DNA a doppio filamento
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AE-2, monoclonal
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG3
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
DNA a doppio filamento. MAB1293 produce un pattern di colorazione omogenea nel nucleo di cellule normali e maligne.
Immunogeno
Epitopo: DNA a doppio filamento
Nuclei delle cellule Raj da linfoma di Burkitt
Applicazioni
Anticorpo anti-DNA a doppio filamento, clone AE-2 è un anticorpo monoclonale di topo di alta qualità per il rilevamento del DNA. E′ stato validato in ICC e IHC.
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Immunocitochimica: preparazioni cellulari fissate con paraformaldeide
Immunostochimica: sezioni di tessuto congelate fissate con paraformaldeide.
Immunostochimica: una diluizione di 1:50 da un lotto rappresentativo ha rilevato il DNA a doppio filamento in sezioni di tessuto di prostata e tonsilla umano.
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
Sottocategoria di ricerca
Ciclo cellulare, replicazione del DNA & riparazione del DNA.
Stato fisico
Formato: purificato
Immunoglobulina purificata. Liquido in tampone fosfato 0,02M con 0,25 NaCl e 0,1% di azoturo di sodio.
Stoccaggio e stabilità
Conservare a 2-8 °C in aliquote non diluite per un massimo di sei mesi.
Risultati analitici
Controllo
CONTROLLO POSITIVO: tonsilla umana
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Manuel Adrian Suter et al.
Scientific reports, 11(1), 7243-7243 (2021-04-02)
Deficiencies in DNA repair and DNA degrading nucleases lead to accumulation of cytosolic DNA. cGAS is a critical DNA sensor for the detection of cytosolic DNA and subsequent activation of the STING signaling pathway. Here, we show that the cGAS-STING
Yang Liu et al.
Scientific reports, 6, 18696-18696 (2016-01-05)
Iridovirid infection is associated with the catastrophic loss in aquaculture industry and the population decline of wild amphibians and reptiles, but none of the iridovirid life cycles have been well explored. Here, we report the detailed visualization of the life
Weiwei Wang et al.
Molecular cancer research : MCR, 20(7), 1137-1150 (2022-03-30)
Targeting the DNA damage response in combination with radiation enhances type I interferon (T1IFN)-driven innate immune signaling. It is not understood, however, whether DNA-dependent protein kinase (DNA-PK), the kinase critical for repairing the majority of radiation-induced DNA double-strand breaks in
B De Paepe et al.
Journal of clinical pathology, 62(2), 172-176 (2009-02-03)
Mitochondrial diseases display a heterogeneous spectrum of clinical phenotypes and therefore the identification of the underlying gene defect is often a difficult task. To develop an immunohistochemical approach to stain skeletal muscle for the five multi-protein complexes that organise the
Lateral elements inside synaptonemal complex-like polycomplexes in ndt80 mutants of yeast bind DNA.
Bhuiyan, H; Dahlfors, G; Schmekel, K
Genetics null