MAB3864
Anti-DNA/Histone H1 Antibody
Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-H1.4, Anti-H1E, Anti-H1F4, Anti-H1s-4, Anti-HIST1H1E, Anti-RMNS, Anti-dJ221C16.5
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... H1-1(3024)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry: 5-10 μg/mL on paraformaldehyde or B5 fixed tissue sections.
Flow cytometry: 5-10 μg/mL using 2% paraformaldehyde fixed cells.
ELISA, direct and indirect
Optimal working dilutions must be determined by end user.
STAINING PATTERN:
Nuclear staining observed. Dense staining of nuclei. No staining of nucleoli.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2