05-457
Anti-Histone H1 Antibody, clone AE-4
clone AE-4, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
H1 histone family, member 4, Histone H1b, histone 1, H1e, histone cluster 1, H1e
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AE-4, monoclonal
Reattività contro le specie
bovine, human, plant
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
bovine ... H1-4(617854)
human ... H1-4(3008)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
5-20 µg/mL of a previous lot showed positive nuclear immunostaining in A431 cells fixed with 4% paraformaldehyde and methanol.
ELISA:
Recommended.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualità
Western Blot:
1-4 µg/mL of this lot detected histone H1 in lysates from an acid extract of HeLa cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations:
Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
Nuclear extracts from NIH3T3 or HeLa cells.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2