Key Documents
SAB4700910
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD41 antibody produced in rat
clone MWReg30
Sinonimo/i:
GPIIb, GPalpha Iib, Integrin alpha-Iib, Platelet GPIIb, Platelet membrane glycoprotein Iib
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MWReg30, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 2 μg/mL
Numero d’accesso
NM_010575.2
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Itga2b(16399)
Descrizione generale
The rat monoclonal antibody MWReg30 recognizes CD41 (GPIIb), a transmembrane glycoprotein (integrin family) composed of two chains GPIIb alpha (heavy chain; 120 kDa) and GPIIb beta (light chain; 23 kDa). CD41 is mainly expressed on platelets and megakaryocytes.
Immunogeno
Murine platelets
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.