AB9094-I
Anti-Sodium Pump Subunit alpha-2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Sodium/potassium-transporting ATPase subunit alpha-2, Na(+)/K(+) ATPase alpha-2 subunit, Na(+)/K(+) ATPase alpha(+) subunit, Sodium pump subunit alpha-2, Sodium Pump Subunit alpha-2, Anti-Sodium Pump (Na+ pump (Na+-K+-ATPase)) α 2 Isoform, Sodium/po
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
porcine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATP1A2(477)
rat ... Atp1A2(24212)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation Analysis (IP): 10 ug from a representative lot immunoprecipitated Sodium Pump Subunit alpha-2 in 500 µg of rat brain tissue lysate.
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:4,000 dilution of this antibody detected Sodium Pump Subunit alpha-2 in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1