Key Documents
MAB3876
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-miogenina
Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-MYF4, Anti-bHLHc3, Anti-myf-4
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MYOG(4656)
Specificità
Miogenina. L'epitopo è localizzato in corrispondenza degli amminoacidi 158-178.
Immunogeno
Proteina ricombinante da miogenina di ratto.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Trasduzione del segnale
Rileva la miogenina con questo anticorpo monoclonale di topo anti-miogenina che si è dimostrato efficace in IP, WB, ICC & IHC.
Sottocategoria di ricerca
Trasduzione del segnale nell′ambito dello sviluppo
Western blotting: 1 μg/mL. Reagisce con la proteina di circa 34 kDa.
Immunoistochimica: 1-2 μg/mL su sezioni di tessuto di rabdomiosarcoma umano fissate in formalina e incluse in paraffina.
Immunocitochimica
Immunoprecipitazione: 2 μg/mg
Saggi di ritardo della mobilità elettroforetica (EMSA)
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni finali ottimali.
Stato fisico
Formato: purificato
Immunoglobuline purificate. Liquido in PBS contenente lo 0,08% di azoturo di sodio.
Stoccaggio e stabilità
Conservare a -20°C in aliquote non diluite per un massimo di sei mesi dalla data di ricevimento. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Krishna H Patel et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 108(6), 2528-2537 (2020-02-14)
Volumetric muscle loss (VML) is a traumatic loss of muscle tissue that results in chronic functional impairment. When injured, skeletal muscle is capable of small-scale repair; however, regenerative capacities are lost with VML due to a critical loss stem cells
Using low-intensity pulsed ultrasound to improve muscle healing after laceration injury: an in vitro and in vivo study.
Yi-Sheng Chan,Kuo-Yao Hsu,Chia-Hua Kuo,Shin-Da Lee,Su-Ching Chen,Wen-Jer Chen,Steve Wen-Neng Ueng
Ultrasound in Medicine & Biology null
Sissel Beate Rønning et al.
Differentiation; research in biological diversity, 86(1-2), 13-22 (2013-08-13)
Primary muscle cell model systems from farm animals are widely used to acquire knowledge about muscle development, muscle pathologies, overweight issues and tissue regeneration. The morphological properties of a bovine primary muscle cell model system, in addition to cell proliferation
Renae J Stefanetti et al.
Frontiers in physiology, 5, 30-30 (2014-02-20)
Skeletal muscle atrophy is a critical component of the ageing process. Age-related muscle wasting is due to disrupted muscle protein turnover, a process mediated in part by the ubiquitin proteasome pathway (UPP). Additionally, older subjects have been observed to have
Myogenic differentiation in atrium-derived adult cardiac pluripotent cells and the transcriptional regulation of GATA4 and myogenin on ANP promoter.
Kamrul Hasan M, Komoike Y, Tsunesumi SI, Nakao R, Nagao H, Matsuoka R, Kawaguchi N
Genes Cells null