Documenti fondamentali
SAB1305721
Sigma-Aldrich
ANTI-MYOGENIN(N-TERMINAL) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
BHLHC3, Class C basic helix-loop-helix protein 3, MYF4, MYOG, Myogenin
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
25037 Da
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
western blot: 1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MYOG(4656)
Stato fisico
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1305721-400UL4061835627271
SAB1305721-40TST