Documenti fondamentali
CLS431097
Sistema Corning® di filtro a vuoto in testa a bottiglia
polyethersulfone membrane, pore size 0.22 μm, membrane area 33.2 cm2, filter capacity 500 mL
Sinonimo/i:
bottle top filters, laboratory filters, vacuum system filters
About This Item
Codice UNSPSC:
41104914
NACRES:
NB.24
Materiali
high-density polyethylene cap (plug seal)
polyethersulfone membrane
polystyrene housing
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap plug seal
graduations
Confezionamento
pack of 1
case of 12
pkg of (individually wrapped system)
Produttore/marchio commerciale
Corning 431097
Capacità bottiglia
500 mL
Capacità filtro
500 mL
Capacità imbuto
500 mL
Area membrana
33.2 cm2
Diam. collo
45 mm
Colore
orange cap
Dimensione pori
0.22 μm
Raccordi
GL 45 bottle neck
Descrizione generale
I sistemi con filtri da vuoto in testa alla bottiglia Corning® hanno un supporto quadrato del filtro per migliorare le prestazioni di filtrazione. Questi sistemi con filtri da vuoto in testa alla bottiglia sono progettati per filtrare e conservare terreni di colture cellulari e/o di colture di tessuti , liquidi biologici e altre soluzioni acquose. Il sistema consiste di una bottiglia di raccolta in polistirene e un imbuto filtrante con la membrana del filtro e una adattatore in polietilene al collo della bottiglia con un tubo di collegamento.
I sistemi di filtrazione da vuoto Corning a testa quadrata supportano una membrana di maggiore capacità in polieteresolfone (PES) per un migliore potere filtrante. Questi nuovi sistemi bottiglie/filtri sono progettati per filtrare e conservare colture cellulari e/o terreni di coltura di tessuti, fluidi biologici e altre soluzioni acquose.
  • Le membrane in polieteresolfone (PES) offrono i flussi più alti, le più basse adesioni a proteine e quote di estraibili e sono le migliori per filtrare terreni di coltura cellulare.
  • Le bottiglie di raccolta sono dotate di comodi appigli per facilitare la manipolazione.
  • Si possono acquistare bottiglie di stoccaggio supplementari per aumentare la capacità.
  • I tappi delle bottiglie sono forniti sterili e confezionati uno a uno.
  • Il tubo di connessione ad angolo semplifica il collegamento alla linea di vuoto.
  • Confezione singola, sterile e certificata apirogena.
  • Ciascun sistema ha il materiale della membrana e la dimensione dei pori stampata sulla unità ed è codificata per colore per una semplice identificazione del prodotto. -
  • La data di scadenza compare su imbuti del filtro e imballi di spedizione.
  • La data di scadenza della membrana è tre anni da quando è stata prodotta.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)