Documenti fondamentali
CLS430515
Sistema Corning® di filtro a vuoto in testa a bottiglia
Nylon membrane, pore size 0.2 μm, membrane area 54.5 cm2, filter capacity 1000 mL
Sinonimo/i:
bottle top filters, laboratory filters, vacuum system filters
About This Item
Codice UNSPSC:
41104914
NACRES:
NB.24
Materiali
Nylon membrane
high-density polyethylene cap (plug seal)
polystyrene housing
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap plug seal
graduations
Confezionamento
pack of 1
case of 12
pkg of (individually wrapped system)
Produttore/marchio commerciale
Corning 430515
Capacità bottiglia
1000 mL
Capacità filtro
1000 mL
Capacità imbuto
1000 mL
Area membrana
54.5 cm2
Diam. collo
45 mm
Colore
orange cap
Dimensione pori
0.2 μm
Raccordi
GL 45 bottle neck
Descrizione generale
I sistemi di filtrazione a vuoto su flaconi quadrati Corning sono dotati di una membrana in nylon (NY) di capacità superiore per prestazioni filtranti di livello più elevato. Questi nuovi sistemi filtro/bottiglia sono stati progettati per filtrare e conservare terreni per colture cellulari e/o colture di tessuti, liquidi biologici e altre soluzioni acquose.
  • Le membrane in nylon (NY) sono naturalmente idrofile, prive di tensioattivi e offrono un livello minimo di estraibili.
  • Le bottiglie di raccolta sono dotate di pratiche impugnature per una agevole manipolazione.
  • Si possono acquistare bottiglie di stoccaggio supplementari per una maggiore capacità.
  • I tappi delle bottiglie sono forniti sterili e confezionati uno a uno.
  • L′angolatura del raccordo di connessione semplifica il collegamento alla linea del vuoto.
  • Confezionate singolarmente, sterili e certificate apirogene.
  • Per tutti i sistemi, sull′unità sono stampati il materiale in cui è realizzata la membrana e il grado di filtrazione. Viene inoltre utilizzato un codice colore relativo al tipo di membrana che agevola l′identificazione dei prodotti.
  • La data di scadenza è riportata sull′imbuto filtrante e sull′imballo di spedizione.
  • Le membrana scadono tre anni dopo la data di produzione.
I sistemi con filtri da vuoto in testa alla bottiglia Corning® hanno un supporto quadrato del filtro per migliorare le prestazioni di filtrazione. Questi sistemi con filtri da vuoto in testa alla bottiglia sono progettati per filtrare e conservare terreni di colture cellulari e/o di colture di tessuti , liquidi biologici e altre soluzioni acquose. Il sistema consiste di una bottiglia di raccolta in polistirene e un imbuto filtrante con la membrana del filtro e una adattatore in polietilene al collo della bottiglia con un tubo di collegamento.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)