CLS430517
Sistema Corning® di filtro a vuoto in testa a bottiglia
cellulose acetate membrane, pore size 0.22 μm, membrane area 54.5 cm2, filter capacity 1000 mL
Sinonimo/i:
bottle top filters, laboratory filters, vacuum system filters
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
cellulose acetate membrane
high-density polyethylene cap (plug seal)
polystyrene housing
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap plug seal
graduations
Confezionamento
pack of 1
case of 12
pkg of (individually wrapped system)
Produttore/marchio commerciale
Corning 430517
Capacità bottiglia
1000 mL
Capacità filtro
1000 mL
Capacità imbuto
1000 mL
Area membrana
54.5 cm2
Diam. collo
45 mm
Colore
orange cap
Dimensione pori
0.22 μm
Raccordi
GL 45 bottle neck
Categorie correlate
Descrizione generale
- Le membrane in acetato di cellulosa (CA) offrono le portate più elevate, con basso legame proteico e basso rilascio di estraibili, e sono ideali per la filtrazione dei terreni per colture cellulari.
- Le bottiglie riceventi presentano delle agevoli impugnature laterali che semplificano la manipolazione.
- È possibile acquistare altre bottiglie per aumentare la capacità di conservazione.
- I tappi delle bottiglie sono sterili e confezionati individualmente.
- Il connettore con beccuccio inclinato semplifica il collegamento alla linea del vuoto.
- Confezionato individualmente, sterile e certificato apirogeno.
- Per tutti i sistemi, sull′unità sono stampati il materiale in cui è realizzata la membrana e le dimensioni dei pori. È inoltre presente un codice colore relativo al tipo di membrana che agevola l′identificazione dei prodotti. -
- La data di scadenza è indicata sull′imbuto del filtro e sulle scatole di spedizione.
- La data di scadenza della membrana è di tre anni a partire dalla data di fabbricazione del prodotto.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS430517-12EA | 4061831716153 |
CLS430517-1EA | 4061825879772 |