MAB1398Z
Anticorpo anti-PECAM-1, clone 2H8, senza azoturo
clone 2H8, Chemicon®, from hamster(Armenian)
Sinonimo/i:
CD31, PECAM-1, Platelet endothelial cell adhesion molecule
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
hamster (Armenian)
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2H8, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, canine
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
electron microscopy: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
neutralization: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
dog ... Pecam1(610775)
mouse ... Pecam1(18613)
Descrizione generale
La proteina CD31 è stata usata per misurare l'angiogenesi in associazione alle recidive tumorali. Altri studi hanno indicato che le proteine CD31 e CD34 possono essere usate come marcatori delle cellule progenitrici mieloidi e che riconoscono diversi sottogruppi di cellule leucemiche mieloidi infiltrate (sarcomi granulari).
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Struttura cellulare
Saggio di immunofluorescenza: mediante immunoistochimica in fluorescenza, con un lotto rappresentativo è stata ottenuta l'immunocolorazione delle cellule endoteliali in sezioni di peritoneo murino fissate in formalina e incluse in paraffina (Tanabe, K., et al. (2007). Kidney Int. 71(3):227-238)
Saggio immunocitochimico: con un lotto rappresentativo è stata ottenuta l'immunocolorazione di cellule endoteliali, fissate in paraformaldeide 4%, differenziate a partire da cellule staminali embrionali (ESC) murine (Purpura, K.A., et al. (2008). Stem Cells. 26(11):2832-2842).
Saggio immunocitochimico: nel saggio di immunocitochimica in fluorescenza, il clone 2H8 ha indotto l'immunocolorazione di cellule COS-7, fissate in paraformaldeide 3% e permeabilizzate con NP-40 0,5%, transfettate per esprimere CD31 di topo, ma non di uomo (Bogen, S.A., et al. (1992). Am. J. Pathol. 141(4):843-854).
Saggio di neutralizzazione: quando iniettato per via endovenosa nei topi, un lotto rappresentativo ha bloccato la migrazione dei leucociti in risposta all'iniezione di tioglicolato (Bogen, S., et al. (1994). J. Exp. Med. 179(3): 1059-1064).
Saggio di neutralizzazione: un lotto rappresentativo ha bloccato l'aggregazione delle cellule L di topo mediata dalla proteina PECAM murina (Xie, Y., and Muller, W.A. (1993). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 190(12):5569-5573).
Saggio di citometria a flusso: grazie a un lotto rappresentativo, sulla superficie delle cellule L di topo è stata rilevata l'espressione di CD31 dopo transfezione esogena (Xie, Y., and Muller, W.A. (1993). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 190(12):5569-5573).
Saggio di citometria a flusso: il clone 2H8 ha rivelato l'imunoreattività di CD31 sulla superficie di diverse linee cellulari di linfociti T e B murini (Bogen, S.A., et al. (1992). Am. J. Pathol. 141(4):843-854.)
Immunoprecipitazione: con un lotto rappresentativo è stata ottenuta l'immunoprecipitazione di CD31 di topo, ma non di uomo, espresso in maniera esogena da cellule COS-7 transfettate (Xie, Y., and Muller, W.A. (1993). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 190(12):5569-5573).
Immunoprecipitazione: il clone 2H8 ha indotto l'immunoprecipitazione di CD31 da linfociti T CTLL e linfociti B Sp2/0 murini (Bogen, S.A., et al. (1992). Am. J. Pathol. 141(4):843-854).
Analisi in microscopia elettronica: il clone 2H8 è stato biotinilato e usato per l'immunocolorazione di linfociti da tessuto linfoide reattivo congelato fissato in glutaraldeide 0,01% / formaldeide 2% ottenuto da topi immunizzati con KLH (Bogen, S.A., et al. (1992). Am. J. Pathol. 141(4):843-854).
Saggio immunoistochimico: il clone 2H8 ha determinato l'immunocolorazione dei linfociti adesi all'endotelio dei capillari sinusoidali e delle venule post-capillari di tessuto linfoide reattivo congelato ottenuto da topi immunizzati con KLH (Bogen, S.A., et al. (1992). Am. J. Pathol. 141(4): 843-854).
Adesione (CAM)
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Tessuto polmonare di topo
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2