Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti fondamentali
A5228
Sigma-Aldrich
Anti-α-Smooth Muscle Actin (ACTA2) Antibody,
mouse monoclonal, 1A4
Sinonimo/i:
Anticorpo monoclonale anti-actina, α-muscolo liscio, alpha SMA, SMA
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nome del prodotto
Anticorpo monoclonale di topo anti-actina, α-muscolo liscio, clone 1A4, purified from hybridoma cell culture
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A4, monoclonal
Stato
PBS solution
PM
antigen ~42 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunocytochemistry: suitable using smooth muscle cells
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using smooth muscle cells
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using blood vessels in formalin-fixed, paraffin-embedded human tonsil or appendix tissue sections
microarray: suitable
western blot: suitable using smooth muscle cells
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
applicazioni
research pathology
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACTA2(59)
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
Descrizione generale
L′actina, una proteina altamente conservata, è un importante componente delle strutture citoscheletriche e contrattili di tutti i tipi di cellule. Varia per quantità poiché è correlata al tipo di differenziazione e allo stato funzionale delle cellule e dei tessuti. L′actina si trova in due diverse forme di aggregazione: lo stato globulare e lo stato fibrillare; nei vertebrati sono presenti almeno sei diverse isoforme. Le actine presentano un′omologia di sequenza del 90%, ma ogni isoforma ha una sequenza NH2-terminale univoca. Le isoforme comprendono tre alfa actine (scheletrica, cardiaca e liscia), una beta actina (beta non muscolare) e due gamma actine (gamma muscolare liscia e gamma non muscolare).
L′anticorpo (detto anche anti-α-Sm-1) è specifico per la singola isoforma della α-actina muscolo liscio. Reagisce specificamente con la α-actina muscolo liscio nelle analisi di immunofissazione e marca le cellule muscolari lisce nelle sezioni di tessuto congelate o fissate in formalina e incluse in paraffina.
L′anticorpo monoclonale di topo anti-actina α-muscolare liscia (isotipo IgG2a murino) viene ricavato dall′ibridoma 1A4 prodotto dalla fusione di cellule di mieloma di topo e splenociti di topi immunizzati con il decapeptide sintetico NH2 terminale di una actina di muscolo liscio, accoppiata a una emocianina di Megathura crenulata (KLH).
Immunogeno
Decapeptide sintetico N-terminale della α-actina muscolo liscio.
Applicazioni
Le sezioni di innesti di tessuto testicolare di ratto incluse in paraffina sono state sottoposte a colorazione immunoistochimica con anticorpo monoclonale murino anti-actina muscolo liscio.
L′analisi IHC del tessuto cardiaco murino colorato con x-gal è stata condotta utilizzando l′anticorpo primario, anti-actina muscolo liscio monoclonale di topo, per identificare i miofibroblasti.
L′anticorpo monoclonale di topo anti-actina α-muscolare liscia è stato usato:
  • nelle colorazioni a immunofluorescenza
  • in immunoistochimic,
  • in immunofissazione
  • in immunocitochimicain saggi di immunoassorbimento enzimatico (ELISA)
  • nel western blotting
L′immunocitochimica è stata condotta su cellule muscolari lisce di aorte bovine utilizzando l′anticorpo monoclonale anti-ACTA2. Le cellule sono state prima coltivate su vetrini coprioggetto e fissate in acetone/EtOH al 50% per 10 minuti a 4 gradi.
Azioni biochim/fisiol
Actina e miosina sono costituenti di molti tipi di cellule e sono coinvolte in una miriade di processi cellulari inclusi locomozione, citochinesi, secrezione, corrente citoplasmatica e fagocitosi. È emerso che la proporzione relativa delle isoforme dell′actina è differente nei muscoli lisci di diversi organi e cambia all′interno della stessa popolazione di cellule muscolari lisce durante lo sviluppo e le situazioni patologiche e in presenza di diverse condizioni di coltura. Le actine presenti in varie specie e con diverse origini tissutali sono molto simili per quanto attiene alle proprietà immunologiche e fisiche.
Stato fisico
Soluzione in 0,01 M di tampone fosfato salino, pH 7,4, contenente 15 mM di sodio azide.
Altre note
Per visualizzare una guida alla selezione degli anticorpi anti-actina, visitare www.sigmaaldrich.com/actin.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli uomini o agli animali.
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Up-regulation of alpha-smooth muscle actin in cardiomyocytes from non-hypertrophic and non-failing transgenic mouse hearts expressing N-terminal truncated cardiac troponin I
Kern S, et al.
FEBS Open Bio, 4(8), 11-17 (2014)
Special characteristics of culturing mature human bladder smooth muscle cells on human amniotic membrane as a suitable matrix
Sharifiaghdas F, et al.
Urology, 6(4), 283-288 (2009)
Risk of dissection in thoracic aneurysms associated with mutations of smooth muscle alpha-actin 2 (ACTA2)
Disabella E, et al.
Heart, 97(4), 321-326 (2011)
Jennifer J P Collins et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 299(6), L852-L860 (2010-10-12)
Bronchopulmonary dysplasia is associated with chorioamnionitis and fetal lung inflammation. Ureaplasma species are the bacteria most frequently isolated from chorioamnionitis. Very chronic ureaplasma colonization of amniotic fluid causes low-grade lung inflammation and functional lung maturation in fetal sheep. Less is
Neuron-like differentiation of adipose tissue-derived stromal cells and vascular smooth muscle cells
Ning H, et al.
Differentiation, 74(9-10), 510-518 (2006)