Documenti fondamentali
CBL1337
Sigma-Aldrich
Anti-PECAM-1 Antibody, clone 390
clone 390, Chemicon®, from rat
Sinonimo/i:
CD31
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
390, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PECAM1(5175)
Descrizione generale
CD31, also known as platelet endothelial cell adhesion molecule 1 (PECAM1) is a type I integral membrane glycoprotein, and a member of the immunoglobulin superfamily of cell surface receptors. PECAM-1 is constitutively expressed on the surface of endothelial cells where it is concentrated at cell junctions. PECAM-1 is also expressed at low levels on all leukocytes and platelets. Homotypic interaction of CD31 is important in cell-cell interaction, cell-matrix interaction and signal transduction.
Applicazioni
Anti-PECAM-1 Antibody, clone 390 is an antibody against PECAM-1 for use in FC, IH & IP.
Flow Cytometry: 1 μg/10e6 cells.
Immunohistochemistry: acteone fixed frozen tissue sections
Immunoprecipitation
Blocking of cell adhesion: CBL1337 inhibits aggregation of L cells transfected with a variant form of CD31 (DeLisser, 1993)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
Format: Purified
Protein A Purified mouse immunoglobulin in 100mM borate buffered saline, pH 8.0, containing no preservative.
Risultati analitici
Control
Jurkat and Raji cells, tonsil tissue
Altre note
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
nwg
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Visita l’Archivio dei documenti
A color-coded orthotopic nude-mouse treatment model of brain-metastatic paralyzing spinal cord cancer that induces angiogenesis and neurogenesis.
K Hayashi, K Yamauchi, N Yamamoto, H Tsuchiya, K Tomita, M Bouvet, J Wessels, R M Hoffman et al.
Cell proliferation null
Skeletal muscle satellite cells can spontaneously enter an alternative mesenchymal pathway.
Shefer, G; Wleklinski-Lee, M; Yablonka-Reuveni, Z
Journal of Cell Science null
Minshu Wang et al.
ESC heart failure, 8(2), 1427-1437 (2021-01-30)
Endothelial activation and inflammatory cell infiltration have important roles in the development of cardiac fibrosis induced by renin-angiotensin system activation. NADPH oxidases (Nox proteins) are expressed in endothelial cells (ECs) and alter their function. Previous studies indicated that Nox2 in
Katsuhiro Hayashi et al.
The Journal of surgical research, 140(2), 165-170 (2007-04-10)
Angiogenesis is a critical step in tumor growth, progression, and metastasis. Soft tissue and bone sarcoma are resistant to most therapeutic approaches. Angiogenesis of these tumors may be an effective target. We hypothesized that we could inhibit tumor growth by
Chemotherapy targets the hair-follicle vascular network but not the stem cells.
Amoh, Y; Li, L; Katsuoka, K; Hoffman, RM
The Journal of Investigative Dermatology null