SAB4700792
Monoclonal Anti-CD41/CD61 antibody produced in mouse
clone PAC-1
Sinonimo/i:
GPIIb, GPalpha Iib, Integrin alpha-Iib, platelet GPIIb, platelet membrane glycoprotein Iib
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PAC-1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 2 μg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGB3(3690)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico