SAB4200714
Anti-Heat Shock Protein 70 (HSP70) antibody, Mouse monoclonal
clone BRM-22, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-HSP70, Anti-HSPA1A
About This Item
Prodotti consigliati
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BRM-22, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~70 kDa
Reattività contro le specie
plant, bovine, rabbit, chicken, human, fish, insect, monkey, dog, rat, sea urchin, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using HeLa cell line extract
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HSPA1A(3303)
mouse ... HSPA1A(193740)
rat ... HSPA1A(24472)
Descrizione generale
HSP70 / heat shock protein family A (Hsp70) member 1A (HSPA1A), is encoded by the gene mapped to human chromosome 6p21.33. It is widely expressed in all tissues. The encoded protein is characterized with an N-terminal ATPase domain of 45kDa and a C-terminal substrate binding domain of 25kDa which is further subdivided into a β-sandwich subdomain of 15kDa and a C-terminal α-helical subdomain.
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?