SAB4300273
Anti-phospho-ABL1/ABL2 (pTyr393/429) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-ABL antibody produced in rabbit, Anti-ABLL antibody produced in rabbit, Anti-ARG antibody produced in rabbit, Anti-JTK7 antibody produced in rabbit, Anti-c-abl oncogene 1 / v-abl murine leukemia viral oncogene homolog 2 antibody produced in rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~210 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(D-T-YP-T-A)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr393/pSer429)
Categorie correlate
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)