05-724MG
Anti-Myc Tag Antibody, clone 4A6
clone 4A6, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-Myc Antibody, Clone 4A6 Anti-Myc Tag, Myc Tag Detection Antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4A6, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MYC(4609)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2