SAB4200151
Anti-Drosha antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-ETOHI2, RANSE3L, Anti-RN3, Anti-RNASEN, Anti-RNC, Anti-RNase III, Anti-p241, Anti-ribonuclease type III, nuclear
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 130-160 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells.
western blot: 2-4 μg/mL using HeLa nuclear cell lysates.
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RNASEN(29102)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol