C5240
Anti-phospho-c-Abl (pTyr412) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ABL, Anti-BCR-ABL, Anti-CHDSKM, Anti-JTK7, Anti-bcr/abl, Anti-c-ABL, Anti-c-ABL1, Anti-p150, Anti-v-abl
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1:1000 using fibroblasts transfected with oncogenic δSH3-Abl
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr412)
Informazioni sul gene
human ... ABL1(25)
Descrizione generale
Anti-phospho-c-Abl [pTyr412] specifically recognizes c-Abl phosphorylated at tyrosine 412 (~140-150 kDa). The antibody detects human c-Abl. Mouse c-Abl (100% homology) and rat c-Abl is expected to cross react.
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?