SAB4200416
Anti-Tensin 3 antibody, Mouse monoclonal
clone TN-17, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-TEM6, Monoclonal Anti-TENS1, Monoclonal Anti-TNS3, Monoclonal Anti-Tensin 3 antibody produced in mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TN-17, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~170 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using PC3 cells.
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using extracts of SW-620 cells.
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TNS3(64759)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol