SAB1305538
MONOCLONAL ANTI-HIS TAG antibody produced in mouse
clone 6AT18, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Mouse Anti-Hexa Histidine tag
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6AT18, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
tecniche
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)