SAB4200620
Monoclonal Anti-polyHistidine antibody produced in mouse
clone HIS-1, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Monoclonal 6 His epitope tag, Monoclonal 6xHis-tag, Monoclonal HHHHHH epitope tag, Monoclonal Hexa His tag, Monoclonal His-tag, Monoclonal His6 tag, Monoclonal Histidine tagged, Monoclonal Poly-His-tag
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HIS-1, monoclonal
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 3-6 μg/test
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL
immunofluorescence: 4-8 μg/mL
Isotipo
IgG2a
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)