11965085001
Roche
Anti-His6-Peroxidase
from mouse IgG1
Sinonimo/i:
antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BMG-his-1, monoclonal
Forma fisica
lyophilized
Confezionamento
pkg of 50 U
Produttore/marchio commerciale
Roche
Isotipo
IgG1
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
- ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay)
- Western blot
Qualità
Nota sulla preparazione
The following concentrations should be taken as a guideline:
- ELISA: 100 mU/ml
- Western blot: 100mU/ml
Ricostituzione
Reconstitution should be performed for at least 10 minutes.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash