SAB5300168
Monoclonal Anti-HRP antibody produced in mouse
clone 3A5C6, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti-Hrp Antibody, Anti-Hrp Antibody - Monoclonal Anti-HRP antibody produced in mouse, N/A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3A5C6, monoclonal
tecniche
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Mouse monoclonal antibody raised against HRP
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3