Documenti fondamentali
AP160P
Sigma-Aldrich
Anticorpo di coniglio anti-IgG di topo, coniugato con HRP
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anticorpo anti-topo di coniglio
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Le immunoglobuline G (IgG), secrete dai linfociti B, rappresentano il principale tipo di anticorpo glicoproteico presente nel siero umano. La struttura delle IgG comprende quattro catene polipeptidiche: due catene pesanti (H) e due catene leggere (L) tra loro identiche. Queste catene sono interconnesse da legami disolfuro. Esistono quattro isotipi di IgG: IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4.
Applicazioni
Anticorpo di coniglio anti-IgG di topo, coniugato con HRP, usato nei saggi di Western blotting. (1:2.000)(1:200.000) (1:5.000)
Azioni biochim/fisiol
Le immunoglobuline G (IgG) contribuiscono all'attivazione del sistema del complemento. Neutralizzano le particelle virali e le tossine e sono implicate nella citotossicità cellulo-mediata anticorpo-dipendente (ADCC). Le IgG materne vengono trasferite al feto attraverso la placenta, il che è fondamentale per proteggere il neonato dalle malattie infettive. La misurazione dei livelli di IgG nei pazienti con infezione da coronavirus (SARS-CoV)-2 con sindrome respiratoria acuta grave rappresenta una potenziale strategia per valutare la gravità e la prognosi della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19).
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Alberto Schanaider et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 20(4), 632-643 (2016-02-02)
Intra-abdominal adhesions are major post-operative complications for which no effective means of prevention is available. We aimed to evaluate the efficacy of exogenous pulmonary surfactant administration in the prevention of post-operative abdominal adhesions. Rats were randomly assigned to undergo laparotomy
Matrix metalloproteinase inhibition improves cardiac dysfunction and remodeling in 2-kidney, 1-clip hypertension.
Elen Rizzi,Michele M Castro,Cibele M Prado,Carlos A Silva,Rubens Fazan,Marcos A Rossi et al.
Journal of Cardiac Failure null
Neuron-glia communication: metallothionein expression is specifically up-regulated by astrocytes in response to neuronal injury.
Roger S Chung, Paul A Adlard, Justin Dittmann, James C Vickers, Meng Inn Chuah, Adrian K West
Journal of Neurochemistry null
Elen Rizzi et al.
International journal of cardiology, 165(1), 165-173 (2011-09-16)
Increased oxidative stress upregulates matrix metalloproteinases (MMPs) and transforming grow factor (TGF-β), which are involved in hypertensive cardiac remodeling. We tested the hypothesis that tempol (an antioxidant) could prevent these alterations in two-kidney, one-clip (2K1C) hypertension. Sham-operated or hypertensive rats
Cristina Evangelisti et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 23(12), 4276-4287 (2009-08-29)
MicroRNAs are a class of sophisticated regulators of gene expression, acting as post-transcriptional inhibitors that recognize their target mRNAs through base pairing with short regions along the 3'UTRs. Several microRNAs are tissue specific, suggesting a specialized role in tissue differentiation