915211
Lifeink® 240
acidic type I collagen bioink, 35 mg/mL
Sinonimo/i:
3D Bioprinting, Bioink, Collagen
About This Item
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; sterile-filtered
Stato
viscous liquid
Concentrazione
30-40 mg/mL (Collagen concentration)
35 mg/mL
Impurezze
≤10 EU/mL Endotoxin
Colore
colorless
pH
3.0-5.0
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)