A5588
Anti-polyHistidine−Alkaline Phosphatase antibody, Mouse monoclonal
clone HIS-1, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-polyHistidine, Monoclonal Anti-polyHistidine−Alkaline Phosphatase antibody produced in mouse, Monoclonal 6 His epitope tag, Monoclonal 6xHis-tag, Monoclonal HHHHHH epitope tag, Monoclonal Hexa His tag, Monoclonal His-tag, Monoclonal His6 tag, Monoclonal Histidine tagged, Monoclonal Poly-His-tag
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
alkaline phosphatase conjugate
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HIS-1, monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
tecniche
western blot: 1:2,000 using lysates of Escherichia coli induced to express a 6xHis tagged protein
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?