12-353
Acetyl-Histone H4 Peptide
Lys5/8/12/16
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Acetyl-Histone H4 (Lys5, 8, 12, 16) Peptide, Acetyl-Histone H4 (Lys5, 8, 12, 16) Peptide primarily used in Histone Acetyltransferase Assays (HAT).
Livello qualitativo
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (histone acetyltransferase (HAT))
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Applicazioni
Qualità