05-623-Z
Anti-RNA polymerase II Antibody, clone CTD4H8, Ascites Free
clone CTD4H8, from mouse
Sinonimo/i:
DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RNA polymerase II subunit B1, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, RNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CTD4H8, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, yeast, rat, human
tecniche
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... POLR2A(5430)
mouse ... Polr2A(20020)
rat ... Polr2A(363633)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 and 1:250 dilution from a representative lot detected RNA polymerase II in HeLa and A431 cells, respectively.
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected RNA polymerase II in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1