Key Documents
04-1571-I
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-RNA polimerasi II, subunità B1 (fosfo CTD Ser-2) clone 3E10 (monoclonale di ratto)
culture supernatant, clone 3E10, from rat
Sinonimo/i:
DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RNA polymerase II subunit B1, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, RNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3E10, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human (immunogen homology)
tecniche
ChIP: suitable
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer2)
Informazioni sul gene
human ... POLR2B(5431)
Descrizione generale
RPB1 (subunità B1 della RNA polimerasi II) è il componente catalitico della RNA polimerasi II che sintetizza l′mRNA e gli RNA non codificanti. Durante la trascrizione, l'allungamento è influenzato dallo stato di fosforilazione del dominio C-terminale (CTD) di RPB1, che funge da piattaforma di assemblaggio per i fattori che regolano l'inizio della trascrizione, l'allungamento, la terminazione e il processamento dell'mRNA. La fosforilazione attiva la Pol II e interessa principalmente i residui ′Ser-2′ e ′Ser-5′ delle sequenze di 7 residui aminoacidici ripetute in tandem a livello del dominio C-terminale (CTD). La fosforilazione può interessare anche la ′Ser-7′ dell'eptapepdtide ripetuto. Questo anticorpo riconosce il residuo ′Ser-2′ del CTD di RPB1.
Specificità
E′ stato dimostrato reagire con la RBP1 umana (Ni et al., 2011. Transcription 2:5, 237-242)
Questo anticorpo riconosce la subunità B1 della RNA polimerasi II fosforilata a livello della ser-2 del dominio C-terminale (CTD).
Immunogeno
Epitopo: Ser2 fosforilata nel dominio C-terminale (CTD)
Peptide lineare coniugato con ovalbumina, corrispondente alla subunità B1 della RNA polimerasi II umana fosforilata a livello della Ser2 del dominio C-terminale (CTD).
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Immunoprecipitazione della cromatina: un lotto rappresentativo è stato utilizzato da un laboratorio indipendente per immunoprecipitare la subunità B1 della RNA polimerasi II (fosfo-CTD Ser-5) in ChIP (Chapman, R., et al. (2007). Science. 318(5857):1780 -1782.).
E′ stato dimostrato reagire con la RBP1 umana (Ni et al., 2011. Transcription 2:5, 237-242)
L′anticorpo anti-subunità B1 della RNA polimerasi II (CTD fosfo Ser-2), clone 3E1, (monoclonale di ratto) è un anticorpo monoclonale di ratto altamente specifico diretto contro la subunità B1 dell′RNA polimerasi. E′ stato testato mediante Western blotting.
Sottocategoria di ricerca
Fattori di trascrizione
Qualità
Valutato mediante Western blotting in lisato cellulare di NIH/3T3 non trattato/trattato con fosfatasi lambda.
Analisi mediante Western blotting: Una diluizione 1:2.000 di questo anticorpo ha rilevato la subunità B1 della RNA polimerasi II (CTD fosfo Ser-2) nel lisato non trattato di cellule NIH/3T3 .
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~220 kDa
Linkage
Sostituisce: 04-1571
Stato fisico
IgG1κ monoclonale di ratto non purificata, surnatante di coltura tissutale con azoturo di sodio allo 0,05%.
Non purificato
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a -20°C.
Indicazioni per l'uso: una volta ricevuto il prodotto e prima di rimuovere il tappo, centrifugare la microprovetta e miscelare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di cellule di NIH/3T3 trattato/non trattato con fosfatasi lambda.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
In vivo live imaging of RNA polymerase II transcription factories in primary cells.
Ghamari, Alireza, et al.
Genes & Development, 27, 767-777 (2013)
Dan Yu et al.
Nucleic acids research, 47(9), 4462-4475 (2019-03-14)
The general transcription factor P-TEFb, a master regulator of RNA polymerase (Pol) II elongation, phosphorylates the C-terminal domain (CTD) of Pol II and negative elongation factors to release Pol II from promoter-proximal pausing. We show here that P-TEFb surprisingly inhibits
Xiaohong Zhao et al.
Cell reports, 34(11), 108870-108870 (2021-03-18)
Ibrutinib, a bruton's tyrosine kinase (BTK) inhibitor, provokes robust clinical responses in aggressive mantle cell lymphoma (MCL), yet many patients relapse with lethal Ibrutinib-resistant (IR) disease. Here, using genomic, chemical proteomic, and drug screen profiling, we report that enhancer remodeling-mediated
Jing Gao et al.
Haematologica (2021-06-25)
Despite significant progress in the treatment of patients with diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) and mantle cell lymphoma (MCL), prognosis of patients with relapsed disease remains poor due to the emergence of drug resistance and subsequent disease progression. Identification of
Baishan Jiang et al.
Nature chemical biology, 17(6), 675-683 (2021-03-24)
Cyclin-dependent kinase 12 (CDK12) is an emerging therapeutic target due to its role in regulating transcription of DNA-damage response (DDR) genes. However, development of selective small molecules targeting CDK12 has been challenging due to the high degree of homology between