SAB5600015
Anti-Acetyl-Histone H3 (Lys56) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM179, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
H3K56ac, Histone H3 (acetyl K56)
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM179, monoclonal
recombinant monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 0.5-1 μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1 ug/mL – 10 ug/mL
western blot: 1-2 μg/mL
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
acetylation (Lys56)
Informazioni sul gene
human ... H3C1(8350)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2