SAB4200545
Anti-Parvalbumin antibody, Mouse monoclonal
clone PARV-19, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-ALPHA-PARVALBUMIN, Monoclonal Anti-PALB1, Monoclonal Anti-PV, Monoclonal Anti-PVALB (includes EG:19293), Monoclonal Anti-Parv, Monoclonal Anti-Pva
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PARV-19, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 12 kDa
Reattività contro le specie
rat, human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using formalin-fixed paraffin embedded rat cerebellum.
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using BLO-11 cells.
western blot: 1-2 μg/mL using mouse muscle extracts.
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PVALB(5816)
rat ... PVALB(25269)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- immunohistochemistry
- immunofluorescence staining
- immunolabeling
- to label brain slices for perineuronal net staining
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
Western Blotting (1 paper)