539521
Anti-PP2A/Bα (14-27) (PR55) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-PP2A/Bα
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mammals
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTPA(5524)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry (1:500)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 1