MAB8743
Anti-Japanese Encephalitis Antibody, clone 6B4A-10
clone 6B4A-10, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
NAKAYAMA
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6B4A-10, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Specificità
Applicazioni
Indirect immunofluorescence
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2